Få mere at vide
Dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10454153
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Unit Size
10454153 1 g 1g
1 options
Product Code. 10454153 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07102DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b, d]furan-2-carbaldehyde
CAS 5397-82-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H8O2
MDL nummer MFCD00136272
Mængde 1 g
Synonym dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
InChI nøgle OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
IUPAC navn 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,7]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaen-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 196.21
PubChem CID 220843
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%