Få mere at vide
Dibenzo-18-crown-6, 98+%
Artikelnummer. 11484494
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484494 100 g 100g
11464494 5 g 5g
11474494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11484494 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13133.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360.406 g/mol
Dibenzo-18-krone-6, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzo-18-krone-6, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14187-32-7
Molekylær formel C20H24O6
MDL nummer MFCD00005098
InChI nøgle YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
IUPAC navn 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo[20.4.0.09,14]hexacosa-1(26),9,11,13,22,24-hexaen
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dibenzo-18-crown-6
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Kogepunkt 380°C to 384°C (679 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1162153
Merck Index 14,2602
Opløselighedsinformation Sparingly soluble aq. soln..
SMIL C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCO1
Molekylvægt (g/mol) 360.41
Formel vægt 360.41
Procent renhed ≥98%