Få mere at vide
Dibenzensulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417058
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417058 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15417058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60569.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2618-96-4 | C12H11NO4S2 | 297.343 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzenesulfonamide
CAS 2618-96-4
Smeltepunkt 150 °C
Molekylær formel C12H11NO4S2
MDL nummer MFCD00025019
Mængde 250 mg
Synonym dibenzenesulfonimide, benzenesulfonamide, n-phenylsulfonyl, dibenzenesulfonamide, bis phenylsulfonyl amine, n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, dibenzolsulfimid, dibenzolsulfimide, diphenylsulfonimide, benzenesulfonic acid imide, n-benzenesulfonyl benzenesulfonamide
InChI nøgle OVQABVAKPIYHIG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn N-(benzensulfonyl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 297.343
PubChem CID 75671
Formel vægt 297.35
Procent renhed 95%