Få mere at vide
Diazoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468636 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16468636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1140100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazoxide
CAS 364-98-7
Farve Grayish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H7ClN2O2S
Mængde 100 mg
Synonym Sch-6783 SRG-95213
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM)
SMIL CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 230.67
Formel vægt 230.67
Procent renhed 98.48%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation