Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diazoxide, 98%
1298.53 DKK - 2208.99 DKK
Tekniske data
Oversigt White to off-white
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Format Powder
CAS 364-98-7
Molekylær formel C8H7ClN2O2S
Formel vægt 230.67
Synonym 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Smeltepunkt 330°C to 331°C
Opløselighed Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Assay 98%
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15467199
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
J66010.ME
500 mg
1298.53 DKK
500mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15457199
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J66010.03
1 g
2208.99 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
White to off-white
Powder
C8H7ClN2O2S
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
2°C to 8°C
364-98-7
230.67
330°C to 331°C
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 206-668-1
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater