Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diazoxid, 98%
Artikelnummer. 15467199
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467199 500 mg 500mg
15457199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467199 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66010.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230,67 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-98-7
Tekniske data
Mængde 500 mg
Oversigt White to off-white
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Format Powder
Molekylær formel C8H7ClN2O2S
Formel vægt 230.67
Synonym 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Smeltepunkt 330°C to 331°C
Opløselighed Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Form Powder
Assay 98%