Få mere at vide
Diaveridin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356687
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356687 10 mg
30356028 1 g
30365624 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD12013510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2507-23-5
Molekylær formel C13H16N4O2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 296.75
Synonym 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
IUPAC navn 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaveridine Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Formel vægt 296.104