Få mere at vide
Diatrizoinsyre
Artikelnummer. 15445689
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445689 100 g 100g
15425689 5 g 5g
15435689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63444.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Et radiokontrastmiddel med høj osmolalitet | CAS: 117-96-4 | C11H9I3N2O4 | 613,92 g/mol
Diatrizoic acid er et gradientreagens, der bruges til blodcelleadskillelse og diagnostisk hjælpemiddel (radioopak medium). Diatrizoesyre kan anvendes som et alternativ til bariumsulfat til medicinsk billeddannelse af mave-tarmkanalen, såsom øvre gastrointestinale serier og tyndtarmsserier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-96-4
Molekylær formel C11H9I3N2O4
Molekylvægt (g/mol) 613.92
MDL nummer MFCD00069960
InChI nøgle YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diatrizoic acid, amidotrizoic acid, diatrizoate, amidotrizoate, urogranoic acid, urografin acid, odiston, urotrast, diat, diatriazoate
PubChem CID 2140
ChEBI CHEBI:53691
IUPAC navn 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesyre
SMIL CC(=O)NC1=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatrizoic acid
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,2992
Opløselighedsinformation Opløselig i Methanol.
Formel vægt 613.9
Fysisk form Pulver