Få mere at vide
Diatrizoinsyredihydrat, 98,87 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494732 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11494732 10 g
1 options
Artikelnummer. 11494732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9887
Molekylær formel C11H13I3N2O6
Mængde 10 g
Synonym diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
InChI nøgle JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
IUPAC navn 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 649.946
PubChem CID 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Formel vægt 649.95
Fysisk form Pulver