Få mere at vide
Diallyl phthalate, 98%
Produktkod. 10559453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10559453 250 mL Glasflaske 250ml
10741721 1 L Glasflaske 1 L
10434935 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10559453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276622500
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-17-9
Molekylær formel C14H14O4
Molekylvægt (g/mol) 246.26
MDL nummer MFCD00008646
InChI nøgle QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC navn bis(prop-2-enyl)benzen-1,2-dicarboxylat
SMIL C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Diallyl phthalate
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 300.0°C
Flammepunkt 166°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5180 to 1.5200
Mængde 250 mL
FN nummer 3082
Beilstein 09, 4120
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: 148mg/l (20°C)
Viskositet 13 mPa.s (20°C)
Formel vægt 246.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diallyl phthalate
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.