Få mere at vide
Diallylftalat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490508
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490508 500 g 500g
11480508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24648.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-17-9
Molekylær formel C14H14O4
Molekylvægt (g/mol) 246.262
MDL nummer MFCD00008646
InChI nøgle QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC navn bis(prop-2-enyl)benzen-1,2-dicarboxylat
SMIL C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyl phthalate
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 160°C to 163°C (4 mmHg)
Flammepunkt 166°C (330°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Brydningsindeks 1.519
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1880877
Formel vægt 246.27
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diallyl phthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diallyl phthalate