Få mere at vide
Diallylftalat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480508
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11480508 100 g 100g
11490508 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11480508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24648.22
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-17-9
Molekylær formel C14H14O4
Molekylvægt (g/mol) 246.262
MDL nummer MFCD00008646
InChI nøgle QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC navn bis(prop-2-enyl)benzen-1,2-dicarboxylat
SMIL C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Diallyl phthalate
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 160°C to 163°C (4 mmHg)
Flammepunkt 166°C (330°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Brydningsindeks 1.519
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1880877
Formel vægt 246.27
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.