Få mere at vide
Diacetyl, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10050060 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10050060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0250/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 431-03-8
Smeltepunkt -4°C
Farve Yellow
pH 3.2
Kogepunkt 88°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C4H6O2
MDL nummer 8756
Mængde 100 mL
InChI nøgle QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C(C)=O
IUPAC navn butane-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Formel vægt 86.09g/mol
Fysisk form Liquid