Få mere at vide
(Diacetoxyiodo)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Diacetoxyiodo)benzene |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3 |
| Formel vægt | 321.9702 |