Få mere at vide
Diacetonalkohol, TRC
Artikelnummer. 30179674
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179674 25 mL
30178993 500 mL
30179118 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD67990025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-42-2
Molekylær formel C6 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Hydroxy-2-methyl-4-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentanol, 2-Methyl-4-oxopentan-2-ol, 4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane, 4-Hydroxy-4-methyl-2-oxopentane, 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol, Diacetone alcohol, Diketone alcohol, NSC 9005, Pyranton A, Tyranton
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
SMIL CC(=O)CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Formel vægt 116.0837