Få mere at vide
Diacetin, blandede isomerer, tech. ca. 50%, resten triacetin og monoacetin
Artikelnummer. 11353326
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353326 250 g 250g
11363326 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12708.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5
Diacetin er meget udbredt som blødgører. Det er blevet brugt til at designe og evaluere gliclazid push-pull osmotisk pumpe (PPOP) belagt med vandige kolloide polymerdispersioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diacetin er meget udbredt som blødgører. Det er blevet brugt til at designe og evaluere gliclazid push-pull osmotisk pumpe (PPOP) belagt med vandige kolloide polymerdispersioner.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25395-31-7
Molekylær formel C7H12O5
MDL nummer MFCD00008717
Synonym glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetin
Navn note mixed isomers
Tæthed 1.19
Kogepunkt 250°C to 280°C (decomposition)
Flammepunkt 141°C (285°F)
Assay Procent Noter resten triacetin og monoacetin
Brydningsindeks 1.444
Mængde 250 g
Beilstein 1706903
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2961
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 176.17
Procent renhed ∼50%
Grad Teknisk