Få mere at vide
Diacetin, 50%, teknisk kvalitet, resten triacetin og monoacetin
Artikelnummer. 10685481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685481 5 g Glasflaske 5g
10157130 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406300050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5 | 176,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetin
Navn note pract., 98%
CAS 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5
Farve Farveløs
Tæthed 1.1875g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 141°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 45% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12O5
Lineær formel (CH3COO)2C3H5OH
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4500
MDL nummer MFCD00008717
Mængde 5 g
Forsæbningsværdi 542 to 605mg KOH/g
Merck Index 15, 2964
Specifik vægtfylde 1.1875
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.17
Procent renhed 50%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 24 to 28% monoacetin, 41 to 47% diacetin, 22 to 28% triacetin (typically)
Fysisk form Væske