missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diacerein, Thermo Scientific™

Interleukin-1 inhibitor

1388.08 DKK - 3716.47 DKK

Kemiske identifikatorer

CAS 13739-02-1
Molekylær formel C19H12O8
Molekylvægt (g/mol) 368.30
MDL nummer MFCD00468030
InChI nøgle TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
PubChem CID 26248
IUPAC navn 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
Se flere specifikationer

Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15415949
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.03
1g
1388.08 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15425949
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.06
5g
3716.47 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Tekniske data

Kemiske identifikatorer

13739-02-1
368.30
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
26248
CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
C19H12O8
MFCD00468030
diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid

Tekniske data

Diacerein
C19H12O8
14,2960
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
26248
13739-02-1
MFCD00468030
diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
368.30
368.29
Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Warning

missing translation for 'einecsNumber' : 237-310-2

missing translation for 'rtecsNumber' : CB8781000

missing translation for 'tsca' : No

Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.