Få mere at vide
Diacerein
Artikelnummer. 15425949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425949 5 g 5g
15415949 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63775.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Interleukin-1 hæmmer | CAS: 13739-02-1 | C19H12O8 | 368,30 g/mol
Interleukin-1-hæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13739-02-1
Molekylær formel C19H12O8
Molekylvægt (g/mol) 368.30
MDL nummer MFCD00468030
InChI nøgle TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
PubChem CID 26248
IUPAC navn 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacerein
Smeltepunkt 217 °C til 218 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
Merck Index 14,2960
Formel vægt 368.29
Fysisk form Pulver