Få mere at vide
Di-tert-butyl malonat, 98%
Artikelnummer. 10700482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10700482 10 g 10g
10764204 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10700482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406620100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-16-2
MDL nummer MFCD00008810
InChI nøgle CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC navn ditert-butylpropandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl malonate
Smeltepunkt -7°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9660g/mL
Kogepunkt 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H20O4
Lineær formel CH2(CO2C(CH3)3)2
Brydningsindeks 1.4175 to 1.4195
Mængde 10 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Merck Index 15, 3041
Specifik vægtfylde 0.966
Molekylvægt (g/mol) 216.28
Formel vægt 216.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske