Få mere at vide
Di-tert-butyl malonat, 98+%, stik. med kaliumcarbonat
Artikelnummer. 11465113
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465113 10 g 10g
11475113 50 g 50g
11485113 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12774.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216,277 g/mol
Di-tert-butylmalonat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. det kan bruges til at fremstille Diazomalonsaeure-di-tert-butylester ved omgivelsestemperatur. Det vil have brug for reagenser cæsiumcarbonat, p-toluensulfonylazid og opløsningsmiddel tetrahydrofuran med en reaktionstid på 1 time. T
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-tert-butylmalonat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. det kan bruges til at fremstille Diazomalonsaeure-di-tert-butylester ved omgivelsestemperatur. Det vil have brug for reagenser cæsiumcarbonat, p-toluensulfonylazid og opløsningsmiddel tetrahydrofuran med en reaktionstid på 1 time. T
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-16-2
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.277
MDL nummer MFCD00008810
InChI nøgle CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC navn ditert-butylpropandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl malonate
Navn note stabilized with potassium carbonate
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 0.965
Kogepunkt 65°C to 67°C (1 mmHg)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Brydningsindeks 1.419
Mængde 10 g
Beilstein 1781766
Merck Index 14,3034
Opløselighedsinformation It is hardly soluble in water.
Formel vægt 216.28
Procent renhed ≥98%