Få mere at vide
Di-n-propylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30012297
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012297 10 g
30009474 50 g
17970545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49242510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-16-8
Molekylær formel C14 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Phthalic acid, dipropyl ester (6CI,7CI,8CI), Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, Dipropyl phthalate, NSC 15314, Phthalic acid dipropyl ester, Phthalic acid, bis-propyl ester
IUPAC navn dipropylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-propyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Formel vægt 250.1205
Procent renhed >95%