Få mere at vide
Di-n-propylfthalat, 98%
Beskrivelse
Di-n-propylphthalat bruges til fremstilling af blødgørere og polymeradditiver. Det bruges også i kemiske reagenser, organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Di-n-propylphthalat bruges til fremstilling af blødgørere og polymeradditiver. Det bruges også i kemiske reagenser, organiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-propyl phthalate |
| Tæthed | 1.082 |
| Kogepunkt | 168 °C til 170 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 2332522 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Formel vægt | 250.3 |
| Show More |