Få mere at vide
Di-n-propylfthalat, 98%
Artikelnummer. 11426976
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426976 10 g 10g
11436976 50 g 50g
11446976 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24056.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Di-n-propylphthalat bruges til fremstilling af blødgørere og polymeradditiver. Det bruges også i kemiske reagenser, organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-propylphthalat bruges til fremstilling af blødgørere og polymeradditiver. Det bruges også i kemiske reagenser, organiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-16-8
Molekylær formel C14H18O4
Molekylvægt (g/mol) 250.294
MDL nummer MFCD00009371
InChI nøgle MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC navn dipropylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl phthalate
Kogepunkt 168°C to 170°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2332522
Formel vægt 250.3
Procent renhed 98%