Learn More
Di-n-propylether, 99%
Product Code. 11449397
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11449397 100 g 100g
11439397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11449397 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21423.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.25 DKK
    1759.65 DKK / 100g
    Spare 195.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Di-n-propylether, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-propylether, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk kemisk syntese.
Opløselighed Det er let
opløseligt i vand 3 g/L (20 °C), opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-43-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00009376
InChI nøgle POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
PubChem CID 8114
IUPAC navn 1-propoxypropan
SMIL CCCOCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl ether
Smeltepunkt -122 °C
Tæthed 0.747
Kogepunkt 90 °C til 91 °C
Flammepunkt −28 °C (−18 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2384
Opløselighedsinformation Den er let opløselig i vand 3 g/L (20 °C), opløselig i alkohol og ether.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-propyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipropyl ether