Få mere at vide
Di-n-propylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439397
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439397 25 g 25g
11449397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21423.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Di-n-propylether, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-propylether, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk kemisk syntese.
Opløselighed Det er let
opløseligt i vand 3 g/L (20 °C), opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-43-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00009376
InChI nøgle POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
PubChem CID 8114
IUPAC navn 1-propoxypropan
SMIL CCCOCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl ether
Smeltepunkt -122°C
Tæthed 0.747
Kogepunkt 90°C to 91°C
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2384
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-propyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipropyl ether