Få mere at vide
Di-n-pentyl phthalate, 98%
Artikelnummer. 11489957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489957 5 g 5g
11499957 25 g 25g
11409967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11489957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22910.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306.402 g/mol
Di-n-pentylphthalat er et blødgøringsmiddel til PVC-membranelektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-pentylphthalat er et blødgøringsmiddel til PVC-membranelektroder.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-18-0
Molekylær formel C18H26O4
Molekylvægt (g/mol) 306.402
MDL nummer MFCD00041934
InChI nøgle IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
PubChem CID 8561
ChEBI CHEBI:34680
IUPAC navn dipentylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-pentyl phthalate
Tæthed 1.025
Kogepunkt 342°C
Flammepunkt 118°C (244°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 306.41
Procent renhed 98%