Få mere at vide
Di-n-octyldichlorotin, TRC
Artikelnummer. 30137594
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137594 5 g
30135580 25 g
30041077 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4817555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3542-36-7
Molekylær formel C16 H34 Cl2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 416.06
Synonym Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
IUPAC navn dichlor(dioctyl)stannane
SMIL CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-Octyltin-dichloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 416.106