Få mere at vide
Di-n-octyl Phthalat, TRC
Artikelnummer. 17914995
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914995 1 g
30004567 50 g
30007171 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4817501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-84-0
Molekylær formel C24 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dioctyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester (9CI), Phthalic acid, dioctyl ester (6CI,8CI), 1,2-Di-n-octyl phthalate, Bis(n-octyl) phthalate, DNOP, Di-n-octyl phthalate, Dicaprylyl phthalate, Dinopol NOP, Dioctyl o-phthalate, Dioctyl phthalate, Monocizer W 555, NSC 15318, Octyl phthalate, Phthalic acid dioctyl ester, Vinycizer 85, n-Octyl phthalate, Phthalic acid di-n-octyl ester, Phthalic acid, bis-n-octyl ester
IUPAC navn dioctyl benzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl phthalate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Formel vægt 390.277