Få mere at vide
Di-n-octyl phthalate, 98%
Artikelnummer. 11430401
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11430401
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041522.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blødgører
Di-n-octylphthalat bruges som blødgører til mange harpikser og elastomerer. Det fungerer som et tilsætningsstof. Det bruges også til medicinske slanger og blodopbevaringsposer, ledninger og kabler, tæppebelægning, gulvfliser og i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-84-0
Molekylær formel C24H38O4
Molekylvægt (g/mol) 390.564
MDL nummer MFCD00015292
InChI nøgle MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dinopol nop, n-octyl phthalate, vinicizer 85, phthalic acid, dioctyl ester, polycizer 162, dnop, phthalic acid di-n-octyl ester, dioctyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 8346
ChEBI CHEBI:34679
IUPAC navn dioctylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl phthalate
Smeltepunkt -25°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.98 g/mL
Kogepunkt 380°C
Flammepunkt 219°C (426°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 mL
Merck Index 14,2864
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 390.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske