Få mere at vide
Di-n-octyl phthalat, 98%
Artikelnummer. 11364268
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364268 100 mL 100ml
11354268 25 mL 25ml
11430401 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041522.AE
 Begrænset vare
På lager
Blødgører | CAS: 117-84-0 | C24H38O4 | 390,564 g/mol
Di-n-octylphthalat bruges som blødgører til mange harpikser og elastomerer. Det fungerer som et tilsætningsstof. Det bruges også til medicinske slanger og blodopbevaringsposer, ledninger og kabler, tæppebelægning, gulvfliser og i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-84-0
Molekylær formel C24H38O4
Molekylvægt (g/mol) 390.564
MDL nummer MFCD00015292
InChI nøgle MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dinopol nop, n-octyl phthalate, vinicizer 85, phthalic acid, dioctyl ester, polycizer 162, dnop, phthalic acid di-n-octyl ester, dioctyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 8346
ChEBI CHEBI:34679
IUPAC navn dioctylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl phthalate
Smeltepunkt -25 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.98 g/mL
Kogepunkt 380 °C
Flammepunkt 219 °C (426 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 mL
Merck Index 14,2864
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 390.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske