missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-n-hexyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 334.2144 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?