missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di-n-hexyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30179376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179376 1 g
30179665 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4464901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84-75-3
Molekylær formel C20 H30 O4
Molekylvægt (g/mol) 334.45
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester
IUPAC navn dihexyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-hexyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Formel vægt 334.2144
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.