Få mere at vide
Di-n-hexylether, 98%
Artikelnummer. 15418869
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418869 50 g 50g
15408869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07076.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-58-3 | C12H26O | 186,34 g/mol
Dihexylether er blevet brugt som: understøttet væskemembran under hulfiber-væskefase-mikroekstraktionsmetode til bestemmelse af nitrophenolforbindelser fra atmosfæriske aerosolpartikler, et ekstraktionsopløsningsmiddel til påvisning af avermectiner i strømvand ved hulfiber-assisteret væskefase-mikroekstraktionsteknik koblet med LC-MS/MS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dihexylether er blevet brugt som: understøttet væskemembran under hulfiber-væskefase-mikroekstraktionsmetode til bestemmelse af nitrophenolforbindelser fra atmosfæriske aerosolpartikler, et ekstraktionsopløsningsmiddel til påvisning af avermectiner i strømvand ved hulfiber-assisteret væskefase-mikroekstraktionsteknik koblet med LC-MS/MS.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-58-3
Molekylær formel C12H26O
Molekylvægt (g/mol) 186.34
MDL nummer MFCD00009525
InChI nøgle BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexyl ether, hexyl ether, hexane, 1,1'-oxybis, n-hexyl ether, di-n-hexyl ether, ether, dihexyl, bis 1-hexyl ether, 1,1'-oxybis hexane, 1-hexyloxy hexane
PubChem CID 8198
SMIL CCCCCCOCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-hexyl ether
Smeltepunkt -43 °C
Tæthed 0.793
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
Brydningsindeks 1.4204
Mængde 50 g
Beilstein 1738177
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
IUPAC navn 1-(hexyloxy)hexan
Formel vægt 186.34
Procent renhed 98%