Få mere at vide
Di-n-heptylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30012536
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012536 10 g
30004448 1 g
30006190 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44649510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3648-21-3
Molekylær formel C22 H34 O4
Molekylvægt (g/mol) 362.5
Synonym Diheptyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diheptyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester (9CI), Phthalic acid, diheptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-heptyl phthalate, Di-n-heptyl phthalate, Heptyl phthalate, Sansocizer DHP
IUPAC navn diheptylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formel vægt 362.2457