Få mere at vide
Di-n-heptyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30004448
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004448 1 g
30006190 50 g
30012536 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4464951G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3648-21-3
Molekylær formel C22 H34 O4
Molekylvægt (g/mol) 362.5
Synonym Diheptyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diheptyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester (9CI), Phthalic acid, diheptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-heptyl phthalate, Di-n-heptyl phthalate, Heptyl phthalate, Sansocizer DHP
IUPAC navn diheptyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formel vægt 362.2457