Få mere at vide
Di-n-heptylfthalat, 98+%
Artikelnummer. 11492827
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492827 10 g 10g
11402837 50 g 50g
11412837 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15466.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3648-21-3 | C22H34O4 | 362,51 g/mol
Di-n-heptylphthalat er et phthalatderivat og en organisk ekstraktforurening fundet i drikkevand, som har vist sig at aktivere Nrf-2-medieret antioxidantrespons i human cellelinje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Di-n-heptylphthalat er et phthalatderivat og en organisk ekstraktforurening fundet i
drikkevand, som har vist sig at aktivere Nrf-2-medieret antioxidantrespons i human cellelinje.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Noter
Inkompatibel med stærke syrer, stærke baser,.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3648-21-3
Molekylær formel C22H34O4
Molekylvægt (g/mol) 362.51
MDL nummer MFCD00043680
InChI nøgle JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
PubChem CID 19284
ChEBI CHEBI:34677
IUPAC navn diheptylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-heptyl phthalate
Tæthed 0.992
Kogepunkt 360 °C
Flammepunkt 213 °C (415 °F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 10 g
Beilstein 2336623
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 362.51
Procent renhed ≥98%