Få mere at vide
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionat), 95%
Artikelnummer. 11436786
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436786 250 g 250g
11426786 50 g 50g
11416786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23921.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22673-19-4
Molekylær formel C18H32O4Sn
MDL nummer MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt 26 °C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 150 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Svag
Brydningsindeks 1.515
Mængde 250 g
FN nummer UN1992
Formel vægt 431.16
Procent renhed 95%