Få mere at vide
Di-N-butylether, 99+%, ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12678625 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Metal dåse
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12678625 25 L Metal dåse 25 L
10355940 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12678625 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1350/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
MDL nummer 9461
Specifications
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 141°C
Emballage Metal dåse
Mængde 25 L
Dampdensitet 4.48
Formel vægt 130.23g/mol
Damptryk 6.4mbar at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butyl ether
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.