Få mere at vide
Di-n-butylether, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10619283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10619283 25 L Metal tromle 25 L
10502741 1 L Glasflaske 1 L
10356980 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 DKK
    4129.65 DKK / 25 L
    Spare 860.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutan
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl ether
Smeltepunkt -95,0 °C
Tæthed 0.7680g/mL
Kogepunkt 141,0 °C
Flammepunkt 25 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
Brydningsindeks 1,3978 til 1,3998
Mængde 25 L
Beilstein 01, 369
Merck Index 15, 1572
Specifik vægtfylde 0.768
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,03% (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, acetone
Viskositet 0,69 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske