Få mere at vide
Di-n-butylether, 99+%, ekstra tør, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11934701 2.5 L 2.5 L
10573324 100 mL 100ml
10607764 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396910025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutan
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl ether
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt -95.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7680g/mL
Kogepunkt 141.0°C
Flammepunkt 25°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
Brydningsindeks 1.3978 to 1.3998
Mængde 2.5 L
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Merck Index 15,1572
Specifik vægtfylde 0.768
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viskositet 0.69 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske