Få mere at vide
Di-n-butylether, 99+%, ekstra tør, AcroSeal™
Artikelnummer. 10607764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10607764 1 L 1 L
10573324 100 mL 100ml
11934701 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 DKK
    1567.19 DKK / 1 L
    Spare 142.81 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutan
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl ether
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt -95,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7680g/mL
Kogepunkt 141,0 °C
Flammepunkt 25 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
Brydningsindeks 1,3978 til 1,3998
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15,1572
Specifik vægtfylde 0.768
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,03% (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, acetone
Viskositet 0,69 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.