Få mere at vide
Di-Iso-Propyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10767894 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Metal can
Plastbelagt glasflaske
Plastic container
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10767894 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10181610 1 L Amber glass bottle 1 L
10316040 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
10326040 5 L Metal can 5 L
10276349 5 L Plastic container 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10767894 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/5000/PB17
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer 8880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt -85.5°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 68°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 1.42
Formel vægt 102.18g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-iso-propyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether