Få mere at vide
Di-Iso-Propyl Ether, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical™
Product Code. 10699103 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal can
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Product Code. 10699103
Brand: Fisher Chemical D/5002/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C6H14O, CAS-nummer-108-20-3, 2,2'-oxydipropan, 2-isopropoxypropan, bisisopropylether, diisopropylether, diisopropylether, diisopropyloxid, ether, isopropyl, isopropylether, isopropylether, propan, 2,2'. 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer 8880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Specifications
Smeltepunkt -85.5°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 68°C
Emballage Metal dåse
Mængde 5 L
Dampdensitet 1.42
Formel vægt 102.18g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.