Få mere at vide
Di-Iso-Propyl Ether, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10657022 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal can
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657022 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10366180 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10699103 5 L Metal dåse 5 L
10082923 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10657022 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/5002/15
Request Bulk or Custom Format
C6H14O, CAS-nummer-108-20-3, 2,2'-oxydipropan, 2-isopropoxypropan, bisisopropylether, diisopropylether, diisopropylether, diisopropyloxid, ether, isopropyl, isopropylether, isopropylether, propan, 2,2'. 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer 8880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt -85.5°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 68°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 L
Dampdensitet 1.42
Formel vægt 102.18g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl ether, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol