Få mere at vide
Di(ethylenglycol)divinylether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15274714 50 mL Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 15274714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395410500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(ethylene glycol) divinyl ether
CAS 764-99-8
Smeltepunkt -21.0°C
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 168.0°C
Flammepunkt 88°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H14O3
Lineær formel CH2CHOCH2CH2OCH2CH2OCHCH2
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=COCCOCCOC=C
IUPAC navn 1-ethenoxy-2-(2-ethenoxyethoxy)ethan
Molekylvægt (g/mol) 158.19
PubChem CID 12998
Formel vægt 158.19
Procent renhed 95%