Få mere at vide
Di-2-thienylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439952
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439952 1 g 1g
11449952 5 g 5g
11459952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439952 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12062.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 704-38-1 | C9H6OS2 | 194.266 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-38-1
Molekylær formel C9H6OS2
Molekylvægt (g/mol) 194.266
MDL nummer MFCD00052096
InChI nøgle GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
PubChem CID 69713
IUPAC navn dithiophen-2-ylmethanon
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-2-thienyl ketone
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Mængde 1 g
Beilstein 129168
Formel vægt 194.28
Procent renhed 98%