Få mere at vide
Di(2-pyridyl) ketone, 98%
Artikelnummer. 15401548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401548 1 g 1g
15411548 5 g 5g
15421548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19437-26-4 | C11H8N2O | 184.198 g/mol
di-2-Pyridylketon er blevet anvendt til fremstilling af usædvanlige {Ni(II)(3)Ln(III)(a-OR)(6)}(3+)-komplekser med en stjernetopologi. Dens monoanioniske form er blevet brugt til syntese af trekantede Ni(2)M (M = lanthanid, Y) komplekser. Schiff-baseligander afledt af di-2-pyridylketon udviser myreproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepitheliom (cancer) celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
di-2-Pyridylketon er blevet brugt til fremstilling af usædvanlige {Ni(II)(3)Ln(III)(μ -OR)(6)}(3+) komplekser med en″ stjerne″ topologi. Dens monoanioniske form er blevet brugt til syntese af trekantede Ni(2)M (M = lanthanid, Y) komplekser. Schiff-baseligander afledt af di-2-pyridylketon udviser myreproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepitheliom (cancer) celler.
Opløselighed Lav opløselighed i vand
.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19437-26-4
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.198
MDL nummer MFCD00006288
InChI nøgle QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl ketone, di pyridin-2-yl methanone, bis 2-pyridyl ketone, 2,2'-carbonyldipyridine, di 2-pyridyl ketone, methanone, di-2-pyridinyl, 2,2'-dipyridyl ketone, 2-pyridine-2-carbonyl pyridine, pyridyl ketone
PubChem CID 88065
IUPAC navn dipyridin-2-ylmethanon
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(2-pyridyl) ketone
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 126598
Opløselighedsinformation Low solubility in water.
Formel vægt 184.2
Procent renhed 99%