missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-2-ethylhexyl Phthalate |
| CAS | 117-81-7 |
| Molekylær formel | C24H38O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil |
| InChI nøgle | BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC navn | bis(2-ethylhexyl)benzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.564 |
| PubChem CID | 8343 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Di-2-ethylhexylphthalat
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Titolo del prodotto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?