Få mere at vide
DG172 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
DG172 dihydrochloride is a selective PPARβ/δ antagonist, with an IC50 of 27 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DG172 dihydrochloride |
| CAS | 1361504-77-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22BrCl2N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 14.29 mg/mL (31.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC(C=CC=C1)=C1/C(C#N)=C/C(C=C2)=CC=C2N3CCN(C)CC3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.22 |
| Formel vægt | 455.22 |
| Vis mere |